주요 문서
ENAH30462EFE
Enamine
N-[(3,4-difluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.2
MDL number:
Iupac Name
N-(3,4-difluorobenzyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-9-4-1-7(5-10(9)12)6-13-8-2-3-8/h1,4-5,8,13H,2-3,6H2
InChI key
PXNJWDCDMJFGMR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33141