주요 문서
ENAH30462161
Enamine
1-[(2,6-dichlorophenyl)methyl]-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.57
MDL number:
Iupac Name
1-(2,6-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9Cl2N3.ClH/c11-8-2-1-3-9(12)7(8)6-15-10(13)4-5-14-15;/h1-5H,6,13H2;1H
InChI key
SZZVFLCQPNWFOU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)