주요 문서
ENAH3045DED3
Enamine
N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]cyclopentanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.34
MDL number:
Iupac Name
N-[3-(4-morpholinyl)propyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C12H24N2O/c1-2-5-12(4-1)13-6-3-7-14-8-10-15-11-9-14/h12-13H,1-11H2
InChI key
LNLJOSKUGCECFZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-169013
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)