주요 문서
ENAH3045D180
Enamine
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.2
MDL number:
Iupac Name
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C9H12FN/c1-3-11-9-5-4-7(2)6-8(9)10/h4-6,11H,3H2,1-2H3
InChI key
PYJRYGGMMNMYNW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165603
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)