주요 문서
ENAH3045A700
Enamine
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7(10)6-4-1-5(6)3-8-2-4/h4-6,8H,1-3H2,(H,9,10)
InChI key
CHNUPIXQOUGTML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147163
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)