주요 문서
ENAH30459DE0
Enamine
5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]furan-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.18
MDL number:
Iupac Name
5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)18-9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-16)17-11/h1-7H
InChI key
GRDQKUCGIZQOOC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141562
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)