주요 문서
ENAH304596A1
Enamine
1-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)butan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.09
MDL number:
Iupac Name
1-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)butan-1-one
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O2/c1-2-3-7(13)6-4-5-8(14)10(12)9(6)11/h4-5,14H,2-3H2,1H3
InChI key
MRAKITVQDPSLMI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138031
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)