주요 문서
ENAH30453F46
Enamine
(azetidin-3-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
86.14
MDL number:
Iupac Name
3-azetidinylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H10N2/c5-1-4-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2
InChI key
VMAXJDJIFGIBGH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101319
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)