주요 문서
ENAH30368516
Enamine
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.5
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)12(7,10)11/h1-2H
InChI key
LYGTXNLHGLCTGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)