주요 문서
ENAH303683BC
Enamine
methyl N-(4-sulfamoylphenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.24
MDL number:
mp
231-232
Iupac Name
methyl 4-(aminosulfonyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-6-2-4-7(5-3-6)15(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI key
JQWKTXIPRZXRJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
Melting Point
231-232
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)