주요 문서
ENAH303683B6
Enamine
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-8-4-2-6-9(11)10(8)12/h2,4,6H,3,5,7,11H2,1H3
InChI key
VJEBUWIOOXEPJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259748
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259748
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)