주요 문서
ENAH303682CD
Enamine
1-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.19
MDL number:
Iupac Name
1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C12H17NO.BrH/c1-8(2)12-11-4-3-10(14)7-9(11)5-6-13-12;/h3-4,7-8,12-14H,5-6H2,1-2H3;1H
InChI key
SRNDVJPBDAXPLV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6529424
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6529424
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)