주요 문서
ENAH303681B9
Enamine
6-(prop-2-en-1-yl)-1lambda6,2-thiazinane-1,1-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.25
MDL number:
Iupac Name
6-allyl-1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13NO2S/c1-2-4-7-5-3-6-8-11(7,9)10/h2,7-8H,1,3-6H2
InChI key
IGZHJYHXYDKAHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526662
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526662
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)