주요 문서
ENAH303618BD
Enamine
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.66
MDL number:
Iupac Name
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-6-3-5-1-2-8(6,4-5)7(10)11;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
BQNYGAGSPGDVFP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)