주요 문서
ENAH303618A9
Enamine
tert-butyl 4-formyl-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8-5-9(7-13)6-12(8)10(14)15-11(2,3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
JGJBPKGWOWFJFN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513003
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513003
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)