주요 문서
ENAH303618A0
Enamine
2-[(pyrrolidin-3-yl)methyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.19
MDL number:
Iupac Name
2-(pyrrolidin-3-ylmethyl)thiazole-4-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S.2ClH/c12-9(13)7-5-14-8(11-7)3-6-1-2-10-4-6;;/h5-6,10H,1-4H2,(H,12,13);2*1H
InChI key
KPXJPLZLNXSMSU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512952
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512952
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)