주요 문서
ENAH30361820
Enamine
methyl (2S)-2-isocyano-4-methylpentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.2
MDL number:
Iupac Name
methyl (S)-2-isocyano-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-6(2)5-7(9-3)8(10)11-4/h6-7H,5H2,1-2,4H3/t7-/m0/s1
InChI key
ZWTPUHSQAWCFFP-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512540
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)