주요 문서
ENAH303611EA
Enamine
1-bromo-3-(difluoromethyl)naphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.08
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3-(difluoromethyl)naphthalene
Inchi Code
1S/C11H7BrF2/c12-10-6-8(11(13)14)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-6,11H
InChI key
PSWCNBZMJHEGKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6511594
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6511594
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)