주요 문서
ENAH30360F39
Enamine
5-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.23
MDL number:
Iupac Name
5-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-methylisoxazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O5/c1-5-6(8(13)14)12-17-7(5)11-9(15)16-10(2,3)4/h1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)
InChI key
WHMVWIWTOYGIKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510957
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510957
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)