주요 문서
ENAH30360668
Enamine
2-chloro-5-(difluoromethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.58
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,7H,(H,12,13)
InChI key
BQKBNUYFHFTKPA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6509638
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6509638
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)