주요 문서
ENAH3035EDC3
Enamine
2-{3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl}acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.76
MDL number:
Iupac Name
2-(3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO2.ClH/c14-11(15)9-10-1-3-12(4-2-10)5-7-13-8-6-12;/h10,13H,1-9H2,(H,14,15);1H
InChI key
BDAAFCZIZKHVDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505100
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505100
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)