주요 문서
ENAH3035EC69
Enamine
1,3-dimethylazetidine-3-carbohydrazide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
Iupac Name
1,3-dimethylazetidine-3-carbohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c1-6(5(10)8-7)3-9(2)4-6;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,10);1H
InChI key
BMHBAEBQGHLZRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504333
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504333
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)