주요 문서
ENAH3035EC35
Enamine
methyl 2,4-dichloro-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.03
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,4-dichloro-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O2/c1-10-3(5(11)12-2)4(7)9-6(10)8/h1-2H3
InChI key
DFYUIKFFSUIUGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503950
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503950
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)