주요 문서
ENAH3035EC27
Enamine
bis(4,4-difluoropentyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.72
MDL number:
Iupac Name
bis(4,4-difluoropentyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19F4N.ClH/c1-9(11,12)5-3-7-15-8-4-6-10(2,13)14;/h15H,3-8H2,1-2H3;1H
InChI key
CUOGJURJPJBOLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503847
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503847
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)