주요 문서
ENAH3035E898
Enamine
2-amino-4-fluoro-5-methoxyphenol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.61
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-fluoro-5-methoxyphenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8FNO2.ClH/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8;/h2-3,10H,9H2,1H3;1H
InChI key
PKIGDFYCDLUGJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499832
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499832
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)