주요 문서
ENAH3035E7E3
Enamine
1-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.7
MDL number:
Iupac Name
1-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-9(8-4-5-8)6-2-1-3-7-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI key
YZFGOIUWPIYSIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495743
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495743
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)