주요 문서
ENAH3035E7BD
Enamine
2-(2-chloro-1H-imidazol-5-yl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.62
MDL number:
Iupac Name
2-(2-chloro-1H-imidazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c10-9-11-5-7(12-9)6-3-1-2-4-8(6)13/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI key
UYWGULLVGRVRJO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498764
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498764
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)