주요 문서
ENAH3035E7B6
Enamine
4-fluoro-5-nitro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.15
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-5-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5FN2O3/c10-6-4-11-9(13)5-2-1-3-7(8(5)6)12(14)15/h1-4H,(H,11,13)
InChI key
IOPCAWPGXBEDTD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495727
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495727
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)