주요 문서
ENAH3035E7A7
Enamine
5-azaspiro[2.5]octan-7-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.65
MDL number:
Iupac Name
5-azaspiro[2.5]octan-7-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-3-7(1-2-7)5-8-4-6;/h6,8-9H,1-5H2;1H
InChI key
JDJIBHMYECPYQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498669
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498669
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)