주요 문서
ENAH3035E798
Enamine
1-bromo-2-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.1
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(2)7-12-10-6-4-3-5-9(10)11/h3-6H,1,7H2,2H3
InChI key
HPZXEWQLFFUHHD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498556
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498556
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)