주요 문서
ENAH3035E6FC
Enamine
3-(3-aminoazetidin-1-yl)-1-methylpiperidin-2-one; tetrakis(trifluoroacetic acid)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
639.35
MDL number:
Iupac Name
3-(3-aminoazetidin-1-yl)-1-methylpiperidin-2-one tetrakis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C9H17N3O.4C2HF3O2/c1-11-4-2-3-8(9(11)13)12-5-7(10)6-12;4*3-2(4,5)1(6)7/h7-8H,2-6,10H2,1H3;4*(H,6,7)
InChI key
DVMLPNWRNFUTHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497758
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)