주요 문서
ENAH3035E677
Enamine
(3-bromo-5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.05
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-5-cyclopropylisoxazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c8-7-5(3-10)6(11-9-7)4-1-2-4/h4,10H,1-3H2
InChI key
PSKSOKNAPOEGJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497198
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497198
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)