주요 문서
ENAH3035E5FC
Enamine
tert-butyl 3-methyl-4-oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.37
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-methyl-4-oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-11-9-16(12(17)19-13(2,3)4)14(10-18-11)5-7-15-8-6-14/h11,15H,5-10H2,1-4H3
InChI key
FUFOJQQYDXGWNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496764
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496764
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)