주요 문서
ENAH3035E5F7
Enamine
3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-1,1-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.22
MDL number:
mp
171-174
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2S/c10-12(11)7-4-2-1-3-6(7)8-5-9-12/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
OKXYPUDKVYVJDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495605
Melting Point
171-174
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495605
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)