주요 문서
ENAH3035E57C
Enamine
1-methanesulfonyl-1H-1,3-benzodiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.23
MDL number:
mp
153-154
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-13(11,12)10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3
InChI key
XWGLWTLUQQRMOS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496198
Melting Point
153-154
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496198
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)