주요 문서
ENAH3035E3A0
Enamine
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-10-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
MDL number:
Iupac Name
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-10-one
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-2-1-4-11-8(7)3-5-10-6-8/h1-6H2
InChI key
BUNNLXPFBBEQTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494384
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494384
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)