주요 문서
ENAH3035E358
Enamine
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.93
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H6BrN3.BrH/c1-8-3(5)2-4(6)7-8;/h2H,1H3,(H2,6,7);1H
InChI key
OADNUDXYTQYWJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494055
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494055
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)