주요 문서
ENAH3035E2E8
Enamine
4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-8-2-4-9(5-3-8,7(10)11)12-6-8/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XZUJGDIGSWYGJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493487
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493487
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)