주요 문서
ENAH3035E2E1
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.67
MDL number:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O.ClH/c1-13-7-11(6-12-13)10-4-2-3-9(5-10)8-14;/h2-8H,1H3;1H
InChI key
LVMVOWHQKQNENX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492258
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492258
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)