주요 문서
ENAH3035DF1E
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.71
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-11(12)7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;/h2-5H,6-8,12H2,1H3;1H
InChI key
PSVAEWNSZNVLJO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490854
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490854
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)