주요 문서
ENAH3035DDFC
Enamine
ethyl 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-13-8(11)7-3-4-10-9(7)5-12-6-9/h7,10H,2-6H2,1H3
InChI key
AHVMCEQCQBEFPP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488167
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488167
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)