주요 문서
ENAH3035DDF8
Enamine
6-methyl-3-oxa-6-azabicyclo[3.1.0]hexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
99.13
MDL number:
Iupac Name
6-methyl-3-oxa-6-azabicyclo[3.1.0]hexane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-7-3-5(4)6/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
WVWSMZDWFRYRCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488066
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)