주요 문서
ENAH3035DCDA
Enamine
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.25
MDL number:
Iupac Name
N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H11F3N2O2/c1-13(5-10(20)6-13)12(21)19-9-3-2-8(7-18)11(4-9)14(15,16)17/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
GAOXRDQJRHKCDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477742
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477742
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)