주요 문서
ENAH3035DA7A
Enamine
3,3-difluorocyclohexan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.14
MDL number:
Iupac Name
3,3-difluorocyclohexanol
Inchi Code
1S/C6H10F2O/c7-6(8)3-1-2-5(9)4-6/h5,9H,1-4H2
InChI key
QNFOXOAGRZJDAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203656
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203656
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)