주요 문서
ENAH3035DA79
Enamine
5-hydroxypyridine-2-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.18
MDL number:
Iupac Name
5-hydroxy-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6N2O3S/c6-11(9,10)5-2-1-4(8)3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,9,10)
InChI key
FRVFDEXJNVBFLM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203558
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203558
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)