주요 문서
ENAH3035DA55
Enamine
methyl pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
mp
137-138
Iupac Name
methyl pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-4-10-11-3-2-9-5-7(6)11/h2-5H,1H3
InChI key
WYJOSLTYQGWJBW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5127305
Melting Point
137-138
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5127305
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)