주요 문서
ENAH3035DA02
Enamine
4-amino-2-chloro-N-ethylbenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.71
MDL number:
Iupac Name
4-amino-2-chloro-N-ethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O2S/c1-2-11-14(12,13)8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5,11H,2,10H2,1H3
InChI key
NUFGISAWONJDLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5017465
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5017465
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)