주요 문서
ENAH3035D68B
Enamine
1-(2-chloroethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.59
MDL number:
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H8ClN/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h1-4H2
InChI key
LMUJNTRYVRKXIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2985917
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2985917
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)