주요 문서
ENAH3035D63B
Enamine
2-(oxan-4-yl)butan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.26
MDL number:
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-2-8(7-10)9-3-5-11-6-4-9/h8-9H,2-7,10H2,1H3
InChI key
JEBSQRAXFGRZSH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959237
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959237
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)