주요 문서
ENAH3035D59D
Enamine
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.17
MDL number:
mp
170-172
Iupac Name
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-6(13)12-9-3-2-7(5-11)4-8(9)10/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI key
RJQKBNJSMFICEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
Melting Point
170-172
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)